Learn More
2,2’,4,4’-tétrahydroxybenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493933 25 g 25g
11403943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10237.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 131-55-5 | C13H10O5 | 246.218 g/mol
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone is used as the raw material of ultraviolet absorbers in cosmetics, plastics, resins and rubber. It is used as pharmaceutical intermediates and light-sensitive materials. It is also used as pharmaceutical adjuvant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2,2′,4,4′-La tétrahydroxybenzophénone est utilisée comme matière première des absorbeurs ultraviolets dans les cosmétiques, les plastiques, les résines et le caoutchouc. Elle est utilisée comme intermédiaires pharmaceutiques et matériaux sensibles à la lumière. Elle est également utilisée comme adjuvant pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-55-5
Formule moléculaire C13H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 246.218
Numéro MDL MFCD00002278
Clé InChI WXNRYSGJLQFHBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2',4,4'-tetrahydroxybenzophenone, bis 2,4-dihydroxyphenyl methanone, benzophenone-2, uvinol d-50, uvinul d-50, methanone, bis 2,4-dihydroxyphenyl, 2,4,2',4'-tetrahydroxybenzophenone, unii-prr8k3h9vn, 2,2',4,4'-tetrehydroxybenzophenone, prr8k3h9vn
CID PubChem 8571
Nom IUPAC Bis(2,4-dihydroxyphényl)méthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Point de fusion 198°C to 203°C
Densité 1.216
Quantité 25 g
Beilstein 1914746
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 246.22
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4,4-Tetrahydroxybenzophenone