Learn More
2,2,4,4-tétraméthyl-3-pentanone, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10617780 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10617780 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10617780 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434760010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
CAS 815-24-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8240g/mL
Point d’ébullition 150.0°C to 155.0°C
Point d’éclair 34°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H18O
Numéro MDL MFCD00008845
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.824
Synonyme hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
Clé InChI UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2,2,4,4-tétraméthylpentane-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 142.24
CID PubChem 13152
Poids de la formule 142.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.