Learn More
2,2',4,4'-Tetranitro-1,1'-biphenyl, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2',4,4'-Tetranitro-1,1'-biphenyl |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H6N4O8/c17-13(18)7-1-3-9(11(5-7)15(21)22)10-4-2-8(14(19)20)6-12(10)16(23)24/h1-6H |