Learn More
2-(2,4,5-trichlorophénoxy) acide propionique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 11397995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397995 5 g 5g
11308005 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397995 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08136.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 93-72-1
Formule moléculaire C9H7Cl3O3
Poids moléculaire (g/mol) 269.50
Numéro MDL MFCD00002646
Clé InChI ZLSWBLPERHFHIS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme fenoprop, silvex, 2-2,4,5-trichlorophenoxy propionic acid, double strength, fenormone, propon, color-set, aqua-vex, sta-fast, fruitone t
CID PubChem 7158
ChEBI CHEBI:34758
Nom IUPAC acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)propanoïque
SMILES CC(OC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Point de fusion 176°C to 180°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1985768
Poids de la formule 269.51
Pourcentage de pureté 96%