Learn More
Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)propionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Fenoprop |
| CAS | 93-72-1 |
| Formule moléculaire | C9 H7 Cl3 O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Propanoic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)-, Propionic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)- (8CI), 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, (±)-Fenoprop, (±)-Silvex, 2,4,5-TCPP, 2,4,5-TCPPA, 2,4,5-TP, 2,4,5-Trichlorophenoxypropanoic acid, 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid, 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, 2-(2',4',5'-Trichloro-phenoxy)-propionic acid, Color-Set, Fenoprop, Fenormone, Fruitone T, Kurosal G, Phenoprop, Silvex, Silvi-Rhap, Sta-fast, α-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7Cl3O3/c1-4(9(13)14)15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-4H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | CC(Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl)C(=O)O |
| Nom IUPAC | acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 269.51 |
| Poids de la formule | 267.9461 |