Learn More
Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)propionique, TRC
Product Code. 30450079
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Unit Size:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30450079 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30450079 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT7744602.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Fenoprop
CAS 93-72-1
Formule moléculaire C9 H7 Cl3 O3
Quantité 2.5 g
Synonyme Propanoic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)-, Propionic acid','2-(2,4,5-trichlorophenoxy)- (8CI), 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propanoic acid, (±)-2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, (±)-Fenoprop, (±)-Silvex, 2,4,5-TCPP, 2,4,5-TCPPA, 2,4,5-TP, 2,4,5-Trichlorophenoxypropanoic acid, 2,4,5-Trichlorophenoxypropionic acid, 2-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid, 2-(2',4',5'-Trichloro-phenoxy)-propionic acid, Color-Set, Fenoprop, Fenormone, Fruitone T, Kurosal G, Phenoprop, Silvex, Silvi-Rhap, Sta-fast, α-(2,4,5-Trichlorophenoxy)propionic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H7Cl3O3/c1-4(9(13)14)15-8-3-6(11)5(10)2-7(8)12/h2-4H,1H3,(H,13,14)
SMILES CC(Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl)C(=O)O
Nom IUPAC acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 269.51
Poids de la formule 267.9461