Learn More
2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphényl-3',4',5'-d3, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl-3',4',5'-D3 |
| CAS | 1219794-64-5 |
| Formule moléculaire | C12 D3 H2 Cl5 |
| Quantité | 0.005 g |
| Synonyme | 2,2',4,6,6'-Pentachloro-1,1'-biphenyl-3',4',5'-d3, 2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl-3',4',5'-D3, 2,2',4',6,6'-Pentachlorobiphenyl-3,4,5-d3, PCB 104-d3, 2,2',4,6,6'-PentaCB-3',4',5'-d3 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C12H5Cl5/c13-6-4-9(16)12(10(17)5-6)11-7(14)2-1-3-8(11)15/h1-5 H/i1D,2 D,3 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c(c(Cl)c1[2 H])c2c(Cl)cc(Cl)cc2Cl |
| Nom IUPAC | 1,5-dichloro-2,3,4-triduutéro-6-(2,4,6-trichlorophényl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 329.4516 |
| Poids de la formule | 326.9022 g/mol |
| Afficher plus |