Learn More
2,2,4,6,6-pentaméthylheptane,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16544214 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16544214 5 mL 5mL
16554214 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 16544214 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 462050050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 13475-82-6 | C12H26 | 170.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13475-82-6
Formule moléculaire C12H26
Poids moléculaire (g/mol) 170.34
Clé InChI VKPSKYDESGTTFR-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2,2,4,6,6-pentaméthylheptane
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Densité 0.7463 g/mL
Point d’ébullition 170.0°C
Point d’éclair 37°C
Formule linéaire [CH3C(CH3)2CH2]2CHCH3
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.7463
Poids de la formule 170.33
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane