Learn More
2,2,4,6,6-Pentamethylheptane, TRC
Code produit 30136725
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
2.5 mL
5 mL
Conditionnement:
1mL
2.50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136725 2.5 mL 2.50mL
30011098 5 mL 5mL
30004141 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 30136725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP2272252.5ML
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13475-82-6
Formule moléculaire C12 H26
Poids moléculaire (g/mol) 170.33
Synonyme Sodium saccharin, Sodium 2-benzimidazole-1,1-dioxide
Nom IUPAC 2,2,4,6,6-pentamethylheptane
SMILES CC(CC(C)(C)C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4,6,6-Pentamethylheptane
Quantité 2.5 mL
Formule InChI InChI=1S/C12H26/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,8-9H2,1-7H3
Poids de la formule 170.2035