Learn More
Chlorure de 2,2,4,6,7-pentaméthyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyle (> 80%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,4,6,7-Pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl Chloride |
| CAS | 154445-78-0 |
| Formule moléculaire | C13 H17 Cl O3 S |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H17ClO3S/c1-7-8(2)12(18(14,15)16)9(3)10-6-13(4,5)17-11(7)10/h6H2,1-5H3 |
| SMILES | Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | chlorure de 2,2,4,6,7-pentaméthyl-3H-1-benzofuran-5-sulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 288.79 |
| Poids de la formule | 288.059 |