Learn More
2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol Dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol Dihydrochloride |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11;;/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;2*1H |
| Poids de la formule | 240.0432 |