Learn More
2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol, TRC
Code produit 17921705
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17921705 250 mg 250mg
17991705 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17921705 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD417105250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 848814-27-7
Formule moléculaire C21 H27 N3 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 401.52
Synonyme 1-[2-[(2-Aminophenyl)thio]benzoyl]-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-piperazine, [2-[(2-Aminophenyl)thio]phenyl][4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-methanone, Quetiapine EP Impurity F
Nom IUPAC [2-(2-aminophenyl)sulfanylphenyl]-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]methanone
SMILES Nc1ccccc1Sc2ccccc2C(=O)N3CCN(CCOCCO)CC3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2-(4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethanol
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H27N3O3S/c22-18-6-2-4-8-20(18)28-19-7-3-1-5-17(19)21(26)24-11-9-23(10-12-24)13-15-27-16-14-25/h1-8,25H,9-16,22H2
Poids de la formule 401.1773