Learn More
(±)-2-(2,4-Dichlorophényl)-2-hydroxyéthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (±)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxyethylamine |
| CAS | 88965-93-9 |
| Formule moléculaire | C8H9Cl2NO |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | α-(Aminomethyl)-2,4-dichlorobenzenemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9Cl2NO/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3,8,12H,4,11H2 |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(O)CN)C(Cl)=C1 |
| Nom IUPAC | 2-amino-1-(2,4-dichlorophényl)éthan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.07 |
| Poids de la formule | 205.01 |