Learn More
2-[(2,4-Diméthylphényl)sulfanyl]aniline, TRC
Code produit 30387741
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30387741 1 g
30369289 5 g
30376476 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30387741 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4473351G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1019453-85-0
Formule moléculaire C14H15NS
Poids moléculaire (g/mol) 229.34
Synonyme 2-[(2,4-Dimethylphenyl)thio]benzenamine
Nom IUPAC 2-(2,4-diméthylphényl)sulfanylaniline
SMILES Cc1ccc(Sc2ccccc2N)c(C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2,4-Dimethylphenyl)sulfanyl]aniline
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H15NS/c1-10-7-8-13(11(2)9-10)16-14-6-4-3-5-12(14)15/h3-9H,15H2,1-2H3
Poids de la formule 229.0925