Learn More
Acide 2-[2-(4-fluorophényl)-2-oxo-1-phényl-d5-éthyl]-4-méthyl-3-oxo-pentanoïque, (4-benzyloxyphényl)-amide, TRC
Code produit 30402448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402448 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59573810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[2-(4-Fluorophenyl)-2-oxo-1-phenyl-d5-ethyl]-4-methyl-3-oxo-pentanoic Acid, (4-Benzyloxy-phenyl)-amide
CAS 1020719-44-1
Formule moléculaire C33H25D5FNO4
Quantité 10 mg
Synonyme 4-Fluoro-alpha-(2-methyl-1-oxopropyl)-gamma-oxo-beta-phenyl-N-[4-(phenylmethoxy)phenyl]benzenebutanamide-d5, 4-Methyl-3-oxo-N-(4-benzyloxyphenyl)-2-[1-phenyl-2-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]pentamide-d5
Formule InChI InChI=1S/C33H30FNO4/c1-22(2)31(36)30(29(24-11-7-4-8-12-24)32(37)25-13-15-26(34)16-14-25)33(38)35-27-17-19-28(20-18-27)39-21-23-9-5-3-6-10-23/h3-20,22,29-30H,21H2,1-2H3,(H,35,38)/i4D,7D,8D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(C(C(=O)Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2)C(=O)C(C)C)C(=O)c4ccc(F)cc4)c([2H])c1[2H]
Nom IUPAC 2-[2-(4-fluorophényl)-2-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadénophényl)éthyl]-4-méthyl-3-oxo-N-(4-phénylméthoxyphényl)pentanamide
Poids moléculaire (g/mol) 528.62
Poids de la formule 528.2473