Learn More
2,2’,4’-trichloroacétophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489792
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489792 500 g 500g
11469792 25 g 25g
11479792 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489792 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10835.36
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4252-78-2 | C8H5Cl3O | 223.477 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4252-78-2
Formule moléculaire C8H5Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 223.477
Numéro MDL MFCD00000934
Clé InChI VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl chloride, unii-2e35p7hji2, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ccris 633, ethanone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl, 2,2,4-trichloroacetophenone, dsstox_cid_6190, 1-2,4-dichlorophenyl-2-chloroethan-1-one
CID PubChem 20250
Nom IUPAC 2-chloro-1-(2,4-dichlorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2',4'-Trichloroacetophenone
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 957098
Poids de la formule 223.49
Pourcentage de pureté 97%