Learn More
2,2,4-Triméthyl-1,3-dioxolane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454857 500 g 500g
11434857 25 g 25g
11444857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21823.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1193-11-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1193-11-9
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00090841
Clé InChI ALTFLAPROMVXNX-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 62384
Nom IUPAC 2,2,4-triméthyl-1,3-dioxolane
SMILES CC1COC(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
Densité 0.897
Point d’ébullition 98°C
Point d’éclair 32°C (90°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3271
Synonyme propylene glycol acetone ketal, 1,3-dioxolane, 2,2,4-trimethyl, acetone propylene glycol acetal, 1,3-dioxolane,2,2,4-trimethyl, fema no. 3441, 2,2,4-trimethyl-1,3-oxacyclopentane, 2,2,4-trimethyl-1,3-dioxacyclopentane, propylene glycol acetonide, 1,2-propanediol acetonide, 2,2,4-trimethyldioxolane
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%