Learn More
2,2,4-Triméthyl-1,3-dioxolane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 1193-11-9 |
| Formule moléculaire | C6H12O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1COC(O1)(C)C |
| Nom IUPAC | 2,2,4-triméthyl-1,3-dioxolane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.15 |
| Poids de la formule | 116.0837 |