Learn More
2,2,4-Triméthyl-1,3-dioxolane, TRC
Code produit 30450422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450422 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450422 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT8965902.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethyl-1,3-dioxolane
CAS 1193-11-9
Formule moléculaire C6H12O2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-5-4-7-6(2,3)8-5/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC1COC(O1)(C)C
Nom IUPAC 2,2,4-triméthyl-1,3-dioxolane
Poids moléculaire (g/mol) 116.15
Poids de la formule 116.0837