Learn More
2,2,4-Triméthyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate-d14, TRC
Code produit 30457041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457041 1 mg 1mg
30455684 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30457041 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7981211MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol Diisobutyrate-d14
Formule moléculaire C16 D14 H16 O4
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H30O4/c1-10(2)13(20-15(18)12(5)6)16(7,8)9-19-14(17)11(3)4/h10-13H,9H2,1-8H3/i3D3,4D3,5D3,6D3,11D,12D
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])(C(=O)OCC(C)(C)C(OC(=O)C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C)C)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC [2,2,4-triméthyl-3-[2,3,3,3-tétradéutéro-2-(tridéutérométhyl)propanoyl]oxypentyl] 2,3,3,3-tétradéutéro-2-(tridéutérométhyl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 300.493
Poids de la formule 300.302