Learn More
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, 99%, Honeywell™
Code produit 15635810 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless steel can
Conditionnement:
1L
20L
4L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15635810 20 L Stainless steel can 20L
15625810 1 L Flacon en verre 1L
15618430 4 L Flacon en verre 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15635810 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 53822120L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Mixture of isomers, 99%
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25265-77-4
Formule moléculaire C12H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 216.321
Clé InChI DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
CID PubChem 6490
Nom IUPAC (3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl) 2-methylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate
Point de fusion -50°C
Couleur Incolore
Densité 0.95g/mL at 25°C
Point d’ébullition 255°C
Température d’allumage 388°C
Conditionnement Stainless steel can
Formule linéaire (CH3)2CHCH[O(R)]C(CH3)2CH2O(R), R=-COCH(CH3)2 or H
Quantité 20 L
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 216.32g/mol
Tension de vapeur 0.01mmHg (20°C)
Pourcentage de pureté 99%