Learn More
2,2,4-triméthyl-1,3-pentanediolmono(2-méthylpropanoate), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771832 500 g Flacon en verre 500g
10589993 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10771832 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 422015000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 25265-77-4 | C12H24O3 | 216.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25265-77-4
Formule moléculaire C12H24O3
Poids moléculaire (g/mol) 216.32
Numéro MDL MFCD00148967
Clé InChI DAFHKNAQFPVRKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme texanol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol monoisobutyrate, chissocizer cs 12, propanoic acid, 2-methyl-, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl ester, 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol monoisobutyrate, 3-hydroxy-2,2,4-trimethylpentyl isobutyrate, ccris 8966, isobutyraldehyde tishchenko trimer, propanoic acid, 2-methyl-, monoester with 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol, 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediolmono 2-methylpropanoate
CID PubChem 6490
Nom IUPAC (3-hydroxy-2,2,4-triméthylpentyl)2-méthylpropanoate
SMILES CC(C)C(C(C)(C)COC(=O)C(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediolmono(2-methylpropanoate)
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 244.0°C
Point d’éclair 114°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (sum two isomers) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4400 to 1.4420
Quantité 500 g
Gravité spécifique 0.95
Viscosité 16 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 216.32
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide