Code produit 10760682
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10760682
2kg; Metal drum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit
10760682
Fournisseur
Thermo Scientific Acros
Code fournisseur
421970020
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Spécification
Nom chimique ou matériau
2, 2, 4-Trimethylpentane
Note relative au nom
99+%
CAS
540-84-1
% min. CAS
99.0
Couleur
Incolore
% max. CAS
100.0
Densité
0.6900g/mL
Quantité
2 kg
Spectre IR
Authentic
Conditionnement
Metal Drum
Forme physique
Liquide
Indice de réfraction
1.3900 to 1.3920 (20°C, 589nm)
Plage de pourcentage du dosage
99+%
Formule moléculaire
C8H18
Formule linéaire
(CH3 )2 CHCH2 C(CH3 )3
Numéro MDL
MFCD00008943
Beilstein
01, IV, 439
Merck Index
15, 5239
Synonyme
isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
Clé InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
Nom IUPAC
2,2,4-trimethylpentane
Poids moléculaire (g/mol)
114.232
CID PubChem
10907
ChEBI
CHEBI:62805
Poids de la formule
114.23
Pourcentage de pureté
≥99.0%
Qualité
Pures
Afficher plus
Afficher moins
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité.
Politique de confidentialité .
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?