Learn More
2,2,4-Triméthylpentane, 99 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10225840 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10225840 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10012080 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10225840 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    177.00€ / 2.5L
    Économisez 16.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 540-84-1
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL MFCD00008943
Clé InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
CID PubChem 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nom IUPAC 2,2,4-triméthylpentane
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 2, 2, 4-Trimethylpentane
Point de fusion -107.0°C
Note relative au nom 99%
Absorbance 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 400nm, 0.04 max. at 240nm, 0.1 max. at 230nm, 0.2 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.6900g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −12°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3915
Résidus après évaporation 0.001% max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 0.69
Formule linéaire (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Viscosité 0.51 mPa.s (22°C)
Eau 0.02% max.
Beilstein 01, IV, 439
Merck Index 15, 5239
Point d’ébullition 98.0°C to 99.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, soluble in benzene, toluene, xylene, chloroform,, dmf, ether, ccl4 and cs2, miscible with acetone, soluble in oils except castor oil
Poids de la formule 114.23
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Spectroscopie
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.