Learn More
2,2,4-triméthylpentane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le 2,2,4-triméthylpentane est utilisé comme solvant dans l’analyse spectrophotométrique et dans la synthèse organique. En raison de son nombre d’octanes antidétonants élevé, il est largement utilisé comme carburant de référence standard pour les indices d’octane. Il agit comme un agent entraînant dans la distillation azéotropique ainsi que les diluants. Il est impliqué comme aide à la transformation dans l’industrie pétrolière.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le 2,2,4-triméthylpentane est utilisé comme solvant dans l’analyse spectrophotométrique et dans la synthèse organique. En raison de son nombre d’octanes antidétonants élevé, il est largement utilisé comme carburant de référence standard pour les indices d’octane. Il agit comme un agent entraînant dans la distillation azéotropique ainsi que les diluants. Il est impliqué comme aide à la transformation dans l’industrie pétrolière.
Solubilité
Miscible avec le benzène, le toluène, le xylène, le chloroforme, l’éther, le disulfure de carbone, le tétrachlorure de carbone, le DMF, l’acétone, l’heptane et les huiles. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2,2,4-Trimethylpentane |
| Point de fusion | -107°C |
| Densité | 0.692 |
| Point d’ébullition | 98°C to 99°C |
| Point d’éclair | −7°C (19°F) |
| Odeur | Nearly Odorless |
| Formule linéaire | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
| Indice de réfraction | 1.391 |
| Quantité | 2500 mL |
| Numéro UN | UN1262 |
| Show More |
Safety and Handling
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P331-NE PAS faire vomir.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane