Learn More
Solstice Triméthylpentane
Code produit 15905620
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7 L
Conditionnement:
7L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15905620 7 L 7L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 15905620 Fournisseur Solstice Code fournisseur 322917L
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
2,2,4-Triméthylpentane, Puriss. pa, ≥ 99,5 % (GC).
  • Honeywell Riedel-de Haen possède plus de 200 ans d'histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethylpentane
pH Aucune donnée disponible
Point de fusion -107 °C
CAS 540-84-1
Couleur Incolore
Densité 0,69 g/cm3 (20 °C)
Quantité 7 L
Point d’éclair -12 °C
Conditionnement Boîte en acier inox consignée
Forme physique Liquide
Gamme de produits Puriss. P.A.
Formule moléculaire C8H18
Formule linéaire (CH3)2CHCH2C(CH3)3
Tension de vapeur 55 hPa (21 °C)
Numéro MDL MFCD00008943
Viscosité Aucune donnée disponible
Numéro UN UN1262
Beilstein 1696876
Synonyme Isooctane
Point d’ébullition 99 °C (1,013 hPa)
Clé InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Nom IUPAC 2,2,4-triméthylpentane
Poids moléculaire (g/mol) 114.23
Pourcentage de pureté ≥99.50%
Qualité ACS