Learn More
2,2,4-triméthylpentane, ACS, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11328287 1 L 1L
11400530 500 mL 500mL
11338287 4 x 1 L 4L
11348287 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11328287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 031787.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 540-84-1 | C8H18 | 114.232 g/mol
Solvent, thinner, in determination of fuel octane numbers2,2,4-Trimethylpentane is used as a solvent in spectrophotometric analysis and organic synthesis. Due to its high antiknock octane number, it is widely employed as a standard reference fuel for octane ratings. It acts as an entrainer in azeotropic distillation as well as a thinner. It is involved as a processing aid in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-84-1
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL MFCD00008943
Clé InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
CID PubChem 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nom IUPAC 2,2,4-triméthylpentane
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 2, 4-Trimethylpentane
Point de fusion -107°C
Couleur Incolore
Densité 0.692 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 98°C to 99°C
Point d’éclair -7°C (19°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Nearly Odorless
Indice de réfraction 1.391
Quantité 1 L
Numéro UN 1262
Beilstein 1696876
Informations sur la solubilité Soluble in benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,CS2,CCl4,and DMF. Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,acetone,heptane and oils. Immiscible with water.
Poids de la formule 114.23
Tension de vapeur 15 hPa (11mm Hg) at 20°C
Qualité ACS
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,4-Trimethylpentane