Learn More
2,2,4-Triméthylpentane CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99 %, Solstice
Description
- Solstice possède plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,2,4-Trimethylpentane |
| Point de fusion | -107 °C |
| Note relative au nom | pour HPLC |
| Densité | 0,692g/mL à 25 °C |
| Quantité | 4 x 2.5 L |
| Indice de réfraction | n20/D 1.391 |
| Formule linéaire | (CH3)2CHCH2C(CH3)3 |
| Tension de vapeur | 41 mmHg (21 °C) |
| Beilstein | 1696876 |
| Point d’ébullition | 98 °C à 99 °C |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2,2,4-Trimethylpentane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?