Learn More
2,2,4-triméthylpentane, absolu, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10676272 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
5L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10676272 25 L Boîte métallique 25L
11423733 500 mL Flacon en verre ambré 500mL
10666272 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
10243962 2.5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10244210 5 L Boîte métallique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit 10676272 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/3600/25
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Identifiants chimiques
CAS 540-84-1
Formule moléculaire C8H18
Poids moléculaire (g/mol) 114.232
Numéro MDL 8943
Clé InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
CID PubChem 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nom IUPAC 2,2,4-triméthylpentane
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Spécification
Point de fusion -107 °C
Couleur Incolore
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 51 mbar à 20 °C
Viscosité 0,51 mPaS à 22 °C
Point d’ébullition 98 °C
Poids de la formule 114,23g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,4-Trimethylpentane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.