Learn More
2,2‘:5’,2’’-Terthiophène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424130 250 mg 250mg
11412768 1 g 1g
11422768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424130 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16748.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
2,2?:5?,2??-Terthiophene undergoes electrochemical copolymerization along with carbazole and in sodium perchlorate/acetonitrile was reported. Electrochromic copolymer based on TTh and 3, 4-ethylenedioxythiophene has been reported. It acts as a monomer precursor for polythiophene and as a dopant for polycarbonate. It may function as a photosensitizer. It also exihibits antifungal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2′:5′,2′′-terthiophène subit une copolymérisation électrochimique avec carbazole et dans le perchlorate de sodium / l’acétonitrile. Un copolymère électrochrome à base de TTh et de 3, 4-éthylènedioxythiophène a été signalé. Il agit comme un précurseur de monomère pour le polythiophène et comme un dopant pour le polycarbonate. Il peut fonctionner comme un photosensibilisateur. Il inhibe également l’activité antifongique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec et dans un contenant hermétique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1081-34-1
Formule moléculaire C12H8S3
Poids moléculaire (g/mol) 248.376
Numéro MDL MFCD00012167
Clé InChI KXSFECAJUBPPFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2':5',2-terthiophene, alpha-terthienyl, alpha-terthiophene, 2,5-di 2-thienyl thiophene, 2,2',5',2-terthienyl, 2,5-bis 2-thienyl thiophene, unii-0p77rau2rr, 2,2'-5',2-terthiophene, 0p77rau2rr, 2,2':5',2-terthienyl
CID PubChem 65067
ChEBI CHEBI:10335
Nom IUPAC 2,5-dithiophène-2-ylthiophène
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(S2)C3=CC=CS3
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2':5',2''-Terthiophene
Point de fusion 89°C to 94°C
Point d’ébullition 160°C (0.1 mmHg)
Quantité 250 mg
Beilstein 178604
Merck Index 14,9174
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 248.39
Pourcentage de pureté 99%