Learn More
2,2':5',2'-Terthiophene, MedChemExpress
Code produit 16439176
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16439176 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16439176 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN2048
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
2,2':5',2'-Terthiophene (α-Terthiophene) is an oligomer of the heterocycle thiophene. 2,2':5',2'-Terthiophene has been employed as building block for the organic semi-conductor polythiophene.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2':5',2'-Terthiophene
Forme physique Solid
CAS 1081-34-1
Couleur Green Yellow
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H8S3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme α-​Terthiophene α-Terthienyl Trithiophene
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (402.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(C2=CC=C(C3=CC=CS3)S2)=CC=CS1
Poids moléculaire (g/mol) 248.39
Poids de la formule 248.39
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research