Learn More
2,2' :5',2' '-Terthiophène, TRC
Code produit 30418258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30418258 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30418258 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT1200001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2':5',2' '-Terthiophene
CAS 1081-34-1
Formule moléculaire C12H8S3
Quantité 1 g
Synonyme 2,2',2' '-Terthiophene, 5-(2-Thienyl)-2,2'-bithiophene, 2,2':5',2' '-Terthienyl, 2,5-Di(2-thienyl)thiophene, Trithiophene, alpha-Terthienyl, alpha-Terthiophene, alpha-Trithienyl
Formule InChI InChI=1S/C12H8S3/c1-3-9(13-7-1)11-5-6-12(15-11)10-4-2-8-14-10/h1-8H
SMILES c1csc(c1)c2ccc(s2)c3cccs3
Nom IUPAC 2,5-dithiophène-2-ylthiophène
Poids moléculaire (g/mol) 248.39
Poids de la formule 247.9788