Learn More
Ester N-hydroxysuccinimide 2,2,5,5-Tétraméthyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-acide carboxylique, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483157 0.25 g 0.25g
11335119 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15483157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17667.01
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37558-29-5 | C13H17N2O5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37558-29-5
Formule moléculaire C13H17N2O5
Numéro MDL MFCD00066369
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid N-hydroxysuccinimide ester
Point de fusion 173°C to 177°C
Couleur Jaune
Quantité 0.25 g
Poids de la formule 281.29
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline