Learn More
2,2,5,5-Tétraméthyl-3-pyrroline-3-carboxamide, TRC
Code produit 30451944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30451944 1 g -
30450306 5 g 5g
30453319 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30451944 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3047501G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19805-75-5
Formule moléculaire C9 H16 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Synonyme 3-Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline
Nom IUPAC 2,2,5,5-tétraméthyle-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMILES CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
Poids de la formule 168.1263