Learn More
2,2,5,5-Tétraméthyl-3-pyrroline-3-carboxamide, TRC
Code produit 30453319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453319 500 mg -
30451944 1 g -
30450306 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30453319 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT304750500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19805-75-5
Formule moléculaire C9 H16 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 168.24
Synonyme 3-Carbamoyl-2,2,5,5-Tetramethyl-3-Pyrroline
Nom IUPAC 2,2,5,5-tétraméthyle-1H-pyrrole-3-carboxamide
SMILES CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
Poids de la formule 168.1263