Learn More
Acide 2-(2,5-diméthyl-1,3-thiazol-4-yl)acétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10426492
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10426492 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10763853 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10426492 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL01023CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 306937-38-2
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.214
Numéro MDL MFCD02677725
Clé InChI FFPWICPYXBDRHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,5-dimethylthiazol-4-yl acetic acid, 2-2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 4-thiazoleacetic acid,2,5-dimethyl, dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, 2,5-dimethyl-thiazol-4-yl-acetic acid, 2-2,5-dimethyl-4-thiazolyl acetic acid, 2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl acetic acid, maybridge3_007546, 4-thiazoleaceticacid,2,5-dimethyl
CID PubChem 2747583
Nom IUPAC Acide2-(2,5-diméthyl-1,3-thiazol-4-yl)acétique
SMILES CC1=C(N=C(S1)C)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2, 5-Dimethyl-1, 3-thiazol-4-yl)acetic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté 97%