Learn More
Acide 2,2':6',2″-Terpyridine-4'-carboxylique 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457817 1 g 1g
15429105 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H37760.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 148332-36-9 | C16H11N3O2 | 277.28 g/mol
2,2':6',2″-Terpyridine-4'-carboxylic acid is used as dyestuff intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2,2′:6′,2′′-terpyridine-4′-carboxylique est utilisé comme intermédiaire colorant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 148332-36-9
Formule moléculaire C16H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 277.28
Numéro MDL MFCD04114290
Clé InChI ZYTWXMBGOUJDHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylic acid, 2,2':6',2-terpyridine-4'-carboxylicacid, 2,6-bis pyridin-2-yl pyridine-4-carboxylic acid, 6-pyridin-2-yl-2,2'-bipyridine-4-carboxylic acid, acmc-1c3v7, 4'-carboxy-2,2':6',2-terpyridine, 2,2:6,2'-terpyridine-4-carboxylic acid, 1∼2∼,2∼2∼:2∼6∼,3∼2∼-terpyridine-2∼4∼-carboxylic acid, 2,2\\':6\\',2\\'\\'-terpyridine-4\\'-carboxylic acid
CID PubChem 2762749
Nom IUPAC Acide 2,6-dipyridine-2-ylpyridine-4-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC(=C1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2':6',2''-Terpyridine-4'-carboxylic acid
Point de fusion 280°C to 282°C
Couleur Blanc à crème
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 277.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre