Learn More
2,2,6,6-Tetraméthyl-3,5-heptanedione98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452078
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452078 100 g 100g
11432078 5 g 5g
11442078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452078 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15118.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione is used in the synthesis of α-aryl-β-diketones1 and dicyanamidobenzene-bridge diruthenium complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,2,6,6-Tetraméthyl-3,5-heptanedione est utilisé dans la synthèse de α ;-aryl-β ;-dicétones1 et le complexe dicyanamidobenzène-bridge diruthénium.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-71-4
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.279
Numéro MDL MFCD00008848
Clé InChI YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
CID PubChem 70700
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylheptane-3,5-dione
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Densité 0.889
Point d’ébullition 72°C to 73°C (6 mmHg)
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.459
Quantité 100 g
Beilstein 1447269
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,6,6-téTetramethylheptane-3,5-dione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.