Learn More
2,2,6,6-Tetraméthyl-3,5-heptanedione98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11994821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11994821 100 g Flacon en verre 100g
10573721 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11994821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 168321000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1118-71-4 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1118-71-4
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.28
Clé InChI YRAJNWYBUCUFBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dipivaloylmethane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione, 3,5-heptanedione, 2,2,6,6-tetramethyl, unii-r8ui909hoy, tmhd, 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione dipivaloylmethane, r8ui909hoy, 2,2,6,6-tetramethyl-heptane-3,5-dione, pubchem12497
CID PubChem 70700
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylheptane-3,5-dione
SMILES CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 72.0°C to 73.0°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CCOCH2COC(CH3)3
Indice de réfraction 1.4579 to 1.4599
Quantité 100 g
Beilstein 01,III,3149
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.