Learn More
Ester pinacolique d’acide 2,2,6,6-tétraméthyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11946211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11946211 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445530010
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
CAS 1142363-56-1
Point de fusion 91°C to 93°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C15H27BO3
Numéro MDL MFCD11044439
Quantité 1 g
Synonyme 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2,2,6,6-tetramethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2,2,6,6-tetramethyl-3h-pyran-4-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2,2,6,6-tetramethyl-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl bor, 2,2,6,6-tetramethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran
Clé InChI VOXXPMAJNSVUKJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(C)(C)OC(C)(C)C1
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(2,2,6,6-tétraméthyl-3H-pyran-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Poids moléculaire (g/mol) 266.19
CID PubChem 46738000
Poids de la formule 266.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-3,6-dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.