Learn More
2,2,6,6-Tétraméthyl-4-pipéridinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10625972 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10625972 25 g Flacon en verre 25g
10313912 5 g Flacon en verre 5g
10317710 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10625972 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151940250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2403-88-5
Formule moléculaire C9H19NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.26
Numéro MDL MFCD00005983
Clé InChI VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
CID PubChem 75471
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 129°C to 133°C
Couleur Beige ou Blanc
Point d’ébullition 212°C to 215°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, 12
Informations sur la solubilité Solubility in water: 130g/l (23 c)
Poids de la formule 157.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.