Learn More
2,2,6,6-Tétraméthyl-4-pipéridinol, TRC
Code produit 30456512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456512 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT30462510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinol
CAS 2403-88-5
Formule moléculaire C9H19NO
Quantité 10 g
Synonyme 2,2,6,6-Tetramethyl-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, Lastar A, NSC 16575
Formule InChI InChI=1S/C9H19NO/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10-8/h7,10-11H,5-6H2,1-4H3
SMILES CC1(C)CC(O)CC(C)(C)N1
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 157.25
Poids de la formule 157.1467