Learn More
2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483297 250 g 250g
11463297 10 g 10g
11473297 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16211.30
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 10581-38-1 | C9H19NO2 | 173.256 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10581-38-1
Formule moléculaire C9H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 173.256
Numéro MDL MFCD00149393
Clé InChI SFDODBGIDPNFEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone hydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidone monohydrate, 4-piperidinone, 2,2,6,6-tetramethyl-, monohydrate, triacetone amine hydrate, acmc-20aokc, 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidonehydrate, 2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidine-hydrate, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one, oxamethane, 2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-one-water 1/1, 4-piperidinone,2,2,6,6-tetramethyl-, hydrate 1:1
CID PubChem 22397602
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-one;hydrate
SMILES CC1(CC(=O)CC(N1)(C)C)C.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidone monohydrate
Point de fusion 63°C to 61°C
Quantité 250 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 173.26 (155.24 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%