Learn More
Méthacrylate de 2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyle, TRC
Code produit 30457091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457091 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3046401G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Methacrylate
CAS 31582-45-3
Formule moléculaire C13H23NO2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Methyl-2-propenoic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl Ester, Methacrylic Acid 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidyl Ester, 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidinyl 2-methyl-2-propenoate, 4-(Methacryloyloxy)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, ADK Stab LA 87, Fancryl FA 712HM, Mark LA 87
Formule InChI InChI=1S/C13H23NO2/c1-9(2)11(15)16-10-7-12(3,4)14-13(5,6)8-10/h10,14H,1,7-8H2,2-6H3
SMILES CC(=C)C(=O)OC1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
Nom IUPAC (2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-4-yl) 2-méthylprop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 225.33
Poids de la formule 225.1729