Learn More
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10436800 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10436800 25 g Flacon en verre 25g
10561591 10 g Flacon en verre 10g
11926301 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10436800 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 151950250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    114.65€ / 25g
    Économisez 23.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-66-1
Formule moléculaire C9H19N
Poids moléculaire (g/mol) 141.26
Clé InChI RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
CID PubChem 13035
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8300g/mL
Point d’ébullition 152.0°C
Point d’éclair 24°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4430 to 1.4460
Quantité 25 g
Beilstein 20,129
Gravité spécifique 0.83
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in toluene, dimethylformamide
Poids de la formule 141.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide