Learn More
2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462988
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462988 100 g 100g
11442988 5 g 5g
11452988 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462988 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18712.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 768-66-1 | C9H19N | 141.258 g/mol
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine est une base entravée utilisée pour préparer des bases métallo-amides et pour la génération sélective d’acétals de silylcétènes. Elle est utilisée dans la préparation de l’acétal d’hibarimicinone, du (Z)-silylcétène et de la quinazoline 4-substituée. Elle agit comme précurseur du Lithium tétraméthylpipéridide et du radical (2,2,6,6-Tétraméthylpipéridine-1-yl)oxyl.
Solubilité
Miscible à de l’eau, de l’éther, de l’éthanol et de l’acide acétique. Légèrement miscible au chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les acides forts, les anhydrides acides, le dioxyde de carbone et les chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 768-66-1
Formule moléculaire C9H19N
Poids moléculaire (g/mol) 141.258
Numéro MDL MFCD00005985
Clé InChI RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme norpempidine, piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl, 2,2,6,6-tetramethyl piperidine, unii-44n9s1ycfm, 2,2,6,6-tetramethylpeperidine, 44n9s1ycfm, 2,2,6,6 tetramethyl piperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidine, pubchem7259, acmc-209p6i
CID PubChem 13035
Nom IUPAC 2,2,6,6-tétraméthylpipéridine
SMILES CC1(CCCC(N1)(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Point de fusion -59°C
Densité 0.832
Point d’ébullition 152°C to 154°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.444
Quantité 100 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 103296
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,ethanol and acetic acid. Slightly miscible with chloroform.
Poids de la formule 141.26
Pourcentage de pureté ≥98%