Learn More
2,2,6,6-Tetraméthylpipéridinooxy, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10368240 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10368240 5 g Flacon en verre 5g
10562221 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10368240 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 200380050
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2564-83-2 | C9H18NO | 156.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2564-83-2
Formule moléculaire C9H18NO
Poids moléculaire (g/mol) 156.25
Numéro MDL MFCD00009599
Clé InChI QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme TEMPO
Nom IUPAC (2,2,6,6-tétraméthylpipéridin-1-yl)oxidanyl
SMILES CC1(C)CCCC(C)(C)N1[O]
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 36°C to 40°C
Couleur Jaune à vert
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 16,324; 17,332
Merck Index 15, 9283
Informations sur la solubilité Solubility in water: 151mg/l (20°C)
Poids de la formule 156.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,2,6,6-Tetramethylpiperidinooxy
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.