Learn More
2-(2,6-Dichlorophenyl)acetonitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30968067
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968067 25 g
30952751 5 g
30964805 100 g
30955571 10 g
30958000 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30968067 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1088125g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetonitrile
CAS 3215-64-3
Formule moléculaire C8H5Cl2N
Numéro MDL MFCD00001901
Quantité 25 g
SMILES C1=CC=C(C(=C1Cl)CC#N)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 186.04
Pourcentage de pureté 98%