Learn More
2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde (Diclofenac impurity), TRC
Code produit 30136726
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136726 25 mg 25mg
30009489 5 mg 5mg
30012780 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136726 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43566025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22121-58-0
Formule moléculaire C13 H9 Cl2 N O
Poids moléculaire (g/mol) 266.12
Synonyme Anthranilaldehyde, N-(2,6-dichlorophenyl)- (8CI), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde, 2-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde, o-(2,6-Dichloroanilino)benzaldehyde
Nom IUPAC 2-(2,6-dichloroanilino)benzaldehyde
SMILES Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzaldehyde
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H9Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-8,16H
Poids de la formule 265.0061