Learn More
2-(2,6-dichlorophényl)chlorhydrate d’éthanimidamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10203292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10203292 1 g Flacon en verre ambré 1g
10709225 5 g Flacon en verre ambré 5g
10355062 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10203292 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB00311DA
 Article restreint
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 175276-76-3
Formule moléculaire C8H9Cl3N2
Poids moléculaire (g/mol) 239.524
Numéro MDL MFCD00053014
Clé InChI YNPZJFKKDYCULJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2,6-dichlorophenyl ethanimidamide hydrochloride, 2-2,6-dichlorophenyl acetimidamide hydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidinehydrochloride, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochloride, 2,6-dichlorobenzeneethanimidamide hcl, 2,6-dichlorophenylacetamidine hydrochlorid, 2-2,6-dichlorophenyl ethanamidine, chloride, 2-2,6-dichlorophenyl ethaneimidamide hydrochloride, 2-2,6-bis chloranyl phenyl ethanimidamide hydrochloride, benzeneethanimidamide,2,6-dichloro-, hydrochloride 1:1
CID PubChem 12690064
Nom IUPAC 2-(-dichlorophényl)éthanimidamide2,6-dichlorophényl)éthanimidamide ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CC(=N)N)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(2, 6-Dichlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Cl2C6H3CH2C(=NH)NH2·HCl
Quantité 1 g
Poids de la formule 239.53
Pourcentage de pureté 97%